Merck
475467
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
207-209 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6-2-3-8-7(4-6)10-9(11)5-12-8/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
JSBZPNRRLJLZBE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, also referred to as 6-methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, is an organic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)