Merck
475440
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4-methoxyphenyl)benzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(C6H4OCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
396.48
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(OC)cc3)-c4ccc(OC)cc4