Merck
474991
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylthiophene
95%
Sinónimos:
3-Methyl-4-bromothiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrS
Número de CAS:
Peso molecular:
177.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.579 (lit.)
bp
179-183 °C/770 mmHg (lit.)
densidad
1.584 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cscc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Clave InChI
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.