Merck
474010
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
98%
Sinónimos:
(R)-3-Methoxy-1,2-propanediol cyclic carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +44°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
105-106 °C/0.9 mmHg (lit.)
densidad
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O4/c1-7-2-4-3-8-5(6)9-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Clave InChI
DNSGQMOSYDHNHO-SCSAIBSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)