Merck
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane propoxylate triacrylate
average Mn ~644
Sinónimos:
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 148,00
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 148,00
About This Item
Fórmula lineal:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
644.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 148,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
mol peso
average Mn ~644
contiene
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.46
densidad
1.051 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
Clave InChI
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)