Merck
473758
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +4°, c = 1 in methylene chloride
bp
307 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
Clave InChI
ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)