472565
Diethyl cyanophosphonate
90%
Sinónimos:
DEPC, Diethyl phosphoryl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
104-105 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)C#N
InChI
1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?