Merck
47015
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-hydroxy-1,4-diazoniabicyclo[2,2,2]octane bis(tetrafluoroborate) on aluminum oxide
≥95.0% (T)
Sinónimos:
Accufluor, Accufluor NFTh, Accufluor NFTh
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (T)
Formulario
solid
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.O[N+]12CC[N+](F)(CC1)CC2
InChI
1S/C6H13FN2O.2BF4/c7-8-1-4-9(10,5-2-8)6-3-8;2*2-1(3,4)5/h10H,1-6H2;;/q+2;2*-1
Clave InChI
DRMMNFGYCLJZKD-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Selective fluorinating agent
Información legal
Accufluor is a trademark of Honeywell International Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. Stavber et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6769-6769 (1995)
S. Stavber et al.
Synlett, 693-693 (1996)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)