Merck
467103
Sigma-Aldrich
Poly[[octahydro-5-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4,7-methano-1H-indene-1,3-diyl]-1,2-ethanediyl]
About This Item
Fórmula lineal:
(C15H20O2)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
índice de fusión
42 g/10 min (280°C/10kg)
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
temperatura de transición
Tg 160 °C (DSC)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)