465798
2-tert-Butyl-4-ethylphenol
99%
Sinónimos:
2-tert -Butyl-4-ethylphenol, 4-Ethyl-2-tert -butylphenol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
bp
250 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-5-9-6-7-11(13)10(8-9)12(2,3)4/h6-8,13H,5H2,1-4H3
Clave InChI
LZHCVNIARUXHAL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)