465194
Methyl 2-chlorobenzoate
≥98%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
86-88 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
InChI key
JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?