Merck
464643
Sigma-Aldrich
1-Z-4-Piperidone
99%
Sinónimos:
1-Cbz-4-Piperidone, Benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 95,30
25 ML
US$ 222,00
100 ML
US$ 797,00
US$ 95,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío21 de octubre de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 95,30
25 ML
US$ 222,00
100 ML
US$ 797,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
Beilstein:
1533716
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 95,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío21 de octubre de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
bp
114-140 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidad
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-6-8-14(9-7-12)13(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
Clave InChI
VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 42, 6943-6943 (2001)
Yong Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(33), 9662-9663 (2002-08-15)
We report the first examples of hydrogen-bond-promoted acceleration of hetero-Diels-Alder reactions and the use of such catalysis for the hetero-Diels-Alder reactions of simple, unactivated ketones. Several spiro-fused dihydropyans were synthesized in good yields using this procedure. This activation protocol represents
Synthesis, 325-325 (2006)
Biheteroaromatic diphosphine oxides-catalyzed stereoselective direct aldol reactions.
Rossi S, et al.
Tetrahedron, 67(1), 158-166 (2011)
Iyassu K Sebhat et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(21), 4589-4593 (2002-10-04)
Synthetic and natural peptides that act as nonselective melanocortin receptor agonists have been found to be anorexigenic and to stimulate erectile activity. We report the design and development of 1, a potent, selective (1184-fold vs MC3R, 350-fold vs MC5R), small-molecule
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.