Merck
462764
Sigma-Aldrich
Potassium bis(oxalato)platinate(II) dihydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Dipotassium bis(oxalato)platinate(2−) dihydrate, Potassium dioxalatoplatinate(II), dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
K2Pt(C2O4)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
485.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
3.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Pt]OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.Pt/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;/q;;2*+1;;;+2/p-4
Clave InChI
OOFIORZMOKMUAK-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)