46195
Farnesylacetone
technical, mixture of stereo isomers, ≥90% (GC)
Sinónimos:
6,10,14-Trimethyl-5,9,13-pentadecatrien-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.481
densidad
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=O
InChI
1S/C18H30O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h9,11,13H,6-8,10,12,14H2,1-5H3
Clave InChI
LTUMRKDLVGQMJU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)