Merck
461660
Sigma-Aldrich
Bis[(S)-(+)-(1-naphthyl)ethyl]amine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
361.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]23/D +185°, c = 2 in methanol
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m0./s1
Clave InChI
SESSHTRTZDHACX-APTPAJQOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)