339016
Tetrafluorophthalic anhydride
97%
Sinónimos:
3,4,5,6-Tetrafluorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrafluoro-1,3-isobenzofurandione
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c2C(=O)OC(=O)c2c1F
InChI
1S/C8F4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI key
BJDDKZDZTHIIJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.