Merck
459968
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 155,00
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 155,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H22
Número de CAS:
Peso molecular:
370.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
180-182 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
C1C(c2ccccc2)=C(c3ccccc3)C(c4ccccc4)=C1c5ccccc5
InChI
1S/C29H22/c1-5-13-22(14-6-1)26-21-27(23-15-7-2-8-16-23)29(25-19-11-4-12-20-25)28(26)24-17-9-3-10-18-24/h1-20H,21H2
Clave InChI
JCXLYAWYOTYWKM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene is formed as one of the condensation products during the reactions of diphenylacetylene with methylchromium systems.[1]
Aplicación
1,2,3,4-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadiene (TPCP) may be employed for the fabrication of triple-layer blue-emitting device.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of electric field strength on the electroluminescence spectra of a blue-emitting device.
Cao H, et al.
Synthetic Metals, 96(3), 191-194 (1998)
Formation of 1, 3, 4, 5-tetraphenyl-2, 6, 7-trioxabicyclo [3.2. 1] oct-3-ene from the ozonolysis of 1, 2, 3, 4-tetraphenyl-1, 3-cyclopentadiene. First [3+ 4] addition of a carbonyl oxide moiety to an. alpha.,. beta.-unsaturated carbonyl group.
Mori M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(14), 4407-4408 (1987)
Cyclization of diphenylacetylene on methylchromium s-complexes II. Cyclic and linear condensations.
Michman M and Zeiss HH.
Journal of Organometallic Chemistry, 25(1), 161-166 (1970)
Yang Yang et al.
Nature communications, 10(1), 3165-3165 (2019-07-20)
Vitrimers are one kind of covalently crosslinked polymers that can be reprocessed. Topology freezing transition temperature (Tv) is vitrimer's upper limit temperature for service and lower temperature for recycle. However, there has been no proper method to detect the intrinsic