437980
Zinc methacrylate
Sinónimos:
Methacrylic acid zinc salt
About This Item
Fórmula lineal:
[H2C=C(CH3)CO2]2Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
235.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
229-232 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C4H6O2.Zn/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Clave InChI
PIMBTRGLTHJJRV-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?