Merck
459704
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-bromobutyl ether
90%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 23,90
US$ 23,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 23,90
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O(CH2)4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
243.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 23,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
phenyl
cadena SMILES
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
Clave InChI
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Benzyl 4-bromobutyl ether may be used for the synthesis of monodisperse oligo(THF), a supramolecular network structure.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ron M Versteegen et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(40), 13862-13868 (2005-10-06)
Association of a 16-fold excess of a monodisperse telechelic oligo(THF) (Mw = 1270 g/mol) containing two end groups that selectively bind to the 32 binding sites of a fifth generation dendritic host (Mw = 18,511 g/mol and radius R(h) =