Merck
456691
Sigma-Aldrich
Disperse Black 9
Dye content 97 %
Sinónimos:
2,2′-[4-(4-Aminophenylazo)phenylimino]diethanol
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4N=NC6H4N(CH2CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
300.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulario
powder
composición
Dye content, 97%
mp
157-160 °C (lit.)
λmáx.
461 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥20000 at 458-464 nm in H2O
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCO)CCO
InChI
1S/C16H20N4O2/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-19-15-5-7-16(8-6-15)20(9-11-21)10-12-22/h1-8,21-22H,9-12,17H2
Clave InChI
NZKTVPCPQIEVQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)