455369
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
density
1.465 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(c1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)6-4(8(11,12)13)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChI key
ZDRYDSJMVRRAAF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?