Merck
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-malate
98%
Sinónimos:
Dimethyl (R)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl D-malate
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 345,00
US$ 345,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 345,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
162.14
Beilstein:
1908705
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 345,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +6.6°, neat
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clave InChI
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)