Merck
454788
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H3(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
86-89 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(I)ccc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
BGKLFAQCHHCZRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
4-Iodo-2-methylaniline.
Luo W, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(3), 0591-0591 (2008)
Synthesis of laterally substituted bistolane liquid crystals.
Hsu C-S, et al.
Liq. Cryst., 27(2), 283-287 (2000)
Synthesis and Fluorescence properties of Schiff bases of 4-hydroxy- 3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.
Thorat B R, et al.
Journal of Chemistry, 3(6), 1045-1054 (2011)