454257
2-Bromo-5-nitroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
139-141 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
Clave InChI
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
An intramolecular palladium-catalysed aryl amination reaction to produce benzimidazoles.
Brain CT and Brunton SA.
Tetrahedron Letters, 43(10), 1893-1895 (2002)
Olivier Baudoin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(11), 3395-3400 (2002-09-06)
An improvement of the synthesis of biphenyl-carbamate 2a, the most active analogue of rhazinilam 1 so far, was performed using the Pd-catalyzed borylation/Suzuki coupling (BSC) method developed in our laboratories. The preparation of A-ring analogues of 2a bearing electron-withdrawing or
Formation and rearrangement of ipso intermediates in aromatic free-radical chlorination reactions.
Everly CR and Traynham JG.
The Journal of Organic Chemistry, 44(11), 1784-1787 (1979)
K Sangeetha et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 173, 249-257 (2018-10-10)
Exploration of rare earth metals for the Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) is greatly preferred to identify probe molecules even at nano molar level. Highly stable Rh nanoparticles (NPs) which are ultra-small size have been prepared within 20 min of reaction