Merck
453250
Sigma-Aldrich
3-Bromophenetole
97%
Sinónimos:
3-Bromophenyl ethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.548 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
densidad
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CCOc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)