Merck
452866
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
97%
Sinónimos:
2-Fluoro-m-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3F
Número de CAS:
Peso molecular:
124.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1F
InChI
1S/C8H9F/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Exploring Trifluoromethylation Reactions at Nickel: A Structural and Reactivity Study.
Dubinina GG, et al.
Organometallics, 27(15), 3933-3938 (2008)
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 50, 1075-1075 (1995)
Synthesis of an alkylthio-substituted dibenz [a, j] anthracene with improved solubility via the oxidative photocyclization of 1, 3-distyrylbenzene derivatives.
Toyoshima T, et al.
Tetrahedron, 69(7), 1904-1911 (2013)