Merck
451754
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
LiBr · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
86.85 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
162-167 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.