Merck
451738
Sigma-Aldrich
Titanium(II) chloride
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
Sinónimos:
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
TiCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.98% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)