382205
2-Bromoethyl ether
technical grade, 90%
Sinónimos:
Bis(2-bromoethyl) ether
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.845 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
Clave InChI
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?