Merck
451495
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
98%
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-5-tert -butyl-2-acetophenone, 4′-tert -Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H2(CH3)2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
150 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1c(C)cc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-9-7-12(14(4,5)6)8-10(2)13(9)11(3)15/h7-8H,1-6H3
Clave InChI
JNHLHPMTMTYLCP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)