Merck
450499
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisaniline
99%
Sinónimos:
Bisaniline P
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
344.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
163-166 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16H,25-26H2,1-4H3
Clave InChI
HESXPOICBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)