Merck
448923
Sigma-Aldrich
Trioctylsilane
95%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)7]3SiH
Número de CAS:
Peso molecular:
368.76
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
163-165 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidad
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC[SiH](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H52Si/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h25H,4-24H2,1-3H3
Clave InChI
JBAALNCKQCMFDH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains various branched isomeric octylsilanes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)