Merck
448117
Sigma-Aldrich
2-(2-Chloroacetamido)-4-thiazoleacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClN2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
234.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
SMILES string
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)