Merck
447277
Sigma-Aldrich
Allyl(dichloro)methylsilane
95%
Sinónimos:
Allyl-methyl-dichlorosilane
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 651,00
US$ 651,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 651,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2Si(Cl)2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
155.10
Beilstein:
1740877
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 651,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.440 (lit.)
bp
119.5 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C4H8Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
YCEQUKAYVABWTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Self-Folded Silyl Cavitands with In-and Outwardly Directed Allyl Groups.
Ohashi K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1597-1601 (2014)