Merck
104914
Sigma-Aldrich
Dichloromethylvinylsilane
97%
Sinónimos:
Methylvinyldichlorosilane
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 118,00
500 G
US$ 156,00
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 118,00
500 G
US$ 156,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHSi(CH3)Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.07
Beilstein:
1740822
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 118,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](Cl)(Cl)C=C
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H2,2H3
Clave InChI
YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dichloromethylvinylsilane reacts with dimethylsulphide borane to form organosilylborane, which further gets ammonolysized to form the polymer of the SiBCN[1].
Aplicación
Dichloromethylvinylsilane was used as single molecular precursor for the deposition of β-SiC thin films and β -SiC nanowires by metalorganic chemical vapor deposition on bare Si 100 and Ni-coated Si 100 substrates[2]. Dichloromethylvinylsilane was used in the synthesis and characterization of Tris(1-(dichloro(methyl)silyl)ethyl)borane,monomer[3].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
38.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
3.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and Structure Characterization of Amorphous SiBCN Ceramic Precursors.
Yajing L and Yue Z.
Rare Metals Materials and Engineering, 40, 234-237 (2011)
Influence of the Precursor Cross-Linking Route on the Thermal Stability of Si- B- C- O Ceramics.
Ischenko V, et al.
Chemistry of Materials, 20(22), 7148-7156 (2008)
Growth of β-SiC nanowires and thin films by metalorganic chemical vapor deposition using dichloromethylvinylsilane.
Kang B-C, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 23(4), 1722-1725 (2005)
H Yamakita et al.
Radioisotopes, 33(8), 513-518 (1984-08-01)
Poly(methylvinylsiloxane)-bonded silica gel was synthesized by condensation reaction between silica gel and the hydrolysis product of methylvinyldichlorosilane. Graft polymerization of styrene or indene onto poly(methylvinylsiloxane)-bonded silica gel was carried out by gamma-ray irradiation and compared with that onto silica gel.