447242
1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane
96%
Sinónimos:
1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane, 1,2-Ethylenebis(trimethoxysilane)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.409 (lit.)
bp
103-104 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](CC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H22O6Si2/c1-9-15(10-2,11-3)7-8-16(12-4,13-5)14-6/h7-8H2,1-6H3
Clave InChI
JCGDCINCKDQXDX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?