447048
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
97%
Sinónimos:
1,1,1,4,4,4-Hexachlorodisilethylene
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
density
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl6Si2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2
InChI key
WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?