Merck
446300
Sigma-Aldrich
2-Phenylindene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 310,00
US$ 310,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 310,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12
Número de CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 310,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
157-161 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
C1c2ccccc2C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H12/c1-2-6-12(7-3-1)15-10-13-8-4-5-9-14(13)11-15/h1-10H,11H2
Clave InChI
BSBXLZYWGGAVHD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Convenient Synthesis of 2-Phenylindene.
Jayamani M and Pillai CN.
Synthetic Communications, 15(6), 535-542 (1985)
Observation of intramolecular vibrational redistribution and vibrational cooling in S 1 trans-stilbene and 2-phenylindene in solution.
Qian J, et al.
Chemical Physics Letters, 233(1), 9-15 (1995)
Regioselectivity and stereoselectivity in the photodimerization of rigid and semirigid stilbenes.
Wolff T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(15), 4255-4262 (1992)
Chemical behavior of o-bis (phenylethynyl) benzene toward some electrophilic and nucleophilic reagents.
Whitlock Jr HW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 34(4), 879-886 (1969)
Ozonolyses of 1, 2-diphenyl-and 2-phenylindene.
Sugimoto T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 135-141 (1993)