Merck
445487
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCOCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-4-10-6(9)5(8)7(2)3/h4H2,1-3H3
Clave InChI
HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ab initio calculations of the gas-phase elimination kinetics of ethyl oxamate, ethyl oxanilate, and ethyl N, N-dimethyl oxamate.
Mora JR, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 19(8-9), 503-511 (2006)
Kinetics of the homogeneous, unimolecular elimination reactions of ethyl oxamate, ethyl N,N-dimethyloxamate and ethyl oxanilate in the gas phase.
Chacin EV, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(6), 539-545 (2005)