Merck
445207
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenylboronic acid
98%
Sinónimos:
(3,5-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
OB(O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Clave InChI
DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Trifluoromethylation
  • Intramolecular aromatic carbenoid insertion of biaryldiazoacetates
  • Cyanation for the synthesis of aromatic nitriles
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines for synthesis of functionalized dihalophenyl boronic acid
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)