Merck
442011
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Beilstein/REAXYS Number:
6141956
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
97-101 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C9H14N4O2/c1-9(2,3)15-8(14)12-7(10)13-6-4-5-11-13/h4-6H,1-3H3,(H2,10,12,14)
InChI key
IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)