Merck
441929
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2-benzothiazolinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
196.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
viscous liquid
mp
246 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3S/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
Clave InChI
QITPMSSAFSZYOP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Nitro-2-benzothiazolinone is a 6-substituted 2-benzothiazolinone.
Aplicación
6-Nitro-2-benzothiazolinone may be used as a starting reagent for the synthesis of 3-alkyl-6-nitro-2-benzothiazolinones.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
3-Alkyl derivatives of 6-acetamido-and 6-nitro-2-benzothiazolinones as plant growth stimulators.
Sidoova E, et al.
Chemical Papers, 46, 55-58 (1992)