Merck
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
201.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)