Merck
436801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Lactamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
89.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +21.0°, c = 10 in H2O
mp
50-53 °C (lit.)
grupo funcional
amide
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m1/s1
Clave InChI
SXQFCVDSOLSHOQ-UWTATZPHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)