436437
Bis(dicyclohexylphosphino)methane
95%
Sinónimos:
Methylenebis(dicyclohexylphosphine)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
95-102 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
Clave InChI
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
- Regioselective Suzuki coupling reactions
- Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
- Mediated cross-coupling reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?