436283
Thulium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
Sinónimos:
Tm(TMHD)3
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c