Merck
435848
Sigma-Aldrich
Indium(III) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Trifluoroindigane
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 68,40
US$ 68,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 68,40
About This Item
Fórmula lineal:
InF3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 68,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
JNLSTWIBJFIVHZ-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Indium(III) fluoride is a white crystalline solid with a relatively high melting point. It is a wide band gap semiconductor suitable for optoelectronic applications. Non-oxide glasses are made using indium(III) fluoride.
Aplicación
Indium(III) fluoride can be used:
  • As a precursor to prepare indium oxide thin films for various applications.[1]
  • To fabricate Pr3+/Er3+ co-doped glasses for white light emission.[2]
  • For surface fluorination treatment of Indium-based quantum dots to enhance their photoluminescence quantum yield.[3]
  • As an electrolyte additive for Li-metal batteries to enhance theircycling performance.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Trap Passivation in Indium-Based Quantum Dots through Surface Fluorination: Mechanism and Applications
Tae-Gon Kim, et al.
ACS Nano, 12, 11529-11540 (2018)
Nitrile Electrolyte Strategy for 4.9 V-Class Lithium-Metal Batteries Operating in Flame
Hyunseok Moon, et al.
Energy & Environmental Science, 6, e12383-e12383 (2023)
Hexaaqua Metal Complexes for Low-Temperature Formation of Fully Metal Oxide Thin-Film Transistors
You Seung, et al.
Chemistry of Materials, 27, 5808-5812 (2015)
White light emission and energy transfer in Pr3+/Er3+ co-doped InF3-based glass
Joanna Pisarska, et al.
Materials Research Bulletin, 150, 111791-111791 (2022)
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 33, 879-879 (1996)