Merck
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-styrene)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
Sinónimos:
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 130,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
composición
styrene, 64 wt. % (dry basis)
concentración
38 % emulsion in H2O
tamaño de partícula
<0.5 μm
pH
2-5
viscosidad
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
Clave InChI
ADNXYZUJPHVRPJ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)