Saltar a
190837
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) solution
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 282,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
US$ 282,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
concentration
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
General description
∼1:2.4 mole ratio of VP:VA
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
482048418420418412
density
0.958 g/mL at 25 °C
density
1.036 g/mL at 25 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
50 wt. % in isopropanol
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
mol wt
-
mol wt
average Mw 170,000-250,000
mol wt
average Mw 90,000-145,000
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)