Merck
431761
Sigma-Aldrich
Manganese(II) oxide
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Manganese monoxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MnO
Número de CAS:
Peso molecular:
70.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
density
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
InChI key
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)